(S)-3-Methylmorpholine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M2848-1G M2848-5G
TCIAM2848-1GEA 99 EUR InStock
TCIAM2848-1G TCIAM2848-5G
(S)-3-Methylmorpholine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO·ClH
MW: 137,61 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18382512
Numéro CAS: 1022094-03-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c440d3a1357cac542c94b35bca2c084858db053d&vid=c440d3a1357cac542c94b35bca2c084858db053d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 130.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -2.0 to -5.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité