2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxy-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, 2-(Methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(1H)-one
M2851-1G M2851-5G
TCIAM2851-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAM2851-1G TCIAM2851-5G
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol ≥98.0% (par GC)
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formule: C₆H₅F₃N₂OS
MW: 210,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153191
Numéro CAS: 16097-62-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d21a1629fc3de3adc8cf633f75fde8e4e9c2ba96&vid=d21a1629fc3de3adc8cf633f75fde8e4e9c2ba96&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 177.0 to 182.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité