4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2853-1GEA 103 EUR InStock
TCIAM2853-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095346
Numéro CAS: 313546-16-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 109.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité