4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2854-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAM2854-1G TCIAM2854-5G
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₆
MW: 224,96 g/mol
Point de fusion: 168°C
Numéro MDL: MFCD01632202
Numéro CAS: 85107-55-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité