6-Methoxyisatin ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Methoxyindoline-2,3-dione
M2856-1G M2856-5G
TCIAM2856-1GEA 55 EUR InStock
TCIAM2856-1G TCIAM2856-5G
6-Methoxyisatin ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Methoxyisatin
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,1568 g/mol
Numéro MDL: MFCD00667731
Numéro CAS: 52351-75-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e12dad1197deb95d585d35248e842b4ed4136f5a&vid=7e5dce57ae6a4ce720200f758e2046140735f3b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 229.0 to 233.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité