Moc-Val-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(Methoxycarbonyl)-L-valine, MOC-Val-OH
M2857-5G M2857-25G
TCIAM2857-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM2857-5G TCIAM2857-25G
Moc-Val-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Moc-Val-OH
Formule: C₇H₁₃NO₄
MW: 175,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD12795357
Numéro CAS: 74761-42-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db502cca1567ba0cd349b178e42742decfb269ef&vid=db502cca1567ba0cd349b178e42742decfb269ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -8.0 deg (C=1,AcOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité