1-Methyl-2-(methylsulphonyl)benzimidazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2860-1G M2860-5G
TCIAM2860-1GEA 119 EUR InStock
TCIAM2860-1G TCIAM2860-5G
1-Methyl-2-(methylsulphonyl)benzimidazole ≥98.0% (par GC)
1-Methyl-2-(methylsulphonyl)benzimidazole
Formule: C₉H₁₀N₂O₂S
MW: 210,25 g/mol
Numéro CAS: 61078-14-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4042dc33e1e1762e3ab0f6f94f0c1e908439926&vid=d4042dc33e1e1762e3ab0f6f94f0c1e908439926&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité