α-Toluenesulfonyle fluorure
Fournisseur: Serva
Danger
32395.01 32395.02 32395.03 32395.04
SERA32395.01EA 0 EUR InStock
SERA32395.01 SERA32395.02 SERA32395.03 SERA32395.04
α-Toluenesulfonyle fluorure
α-Toluenesulfonyle fluorure
Formule: C₇H₇FO₂S
Point d'ébullition: 80…85 °C (0.3 mmHg)
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007424
Numéro CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité