Méthyle 3-nitrosalicylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate
M2864-1G M2864-5G
TCIAM2864-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM2864-1G TCIAM2864-5G
Méthyle 3-nitrosalicylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Méthyle 3-nitrosalicylate
Formule: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00272263
Numéro CAS: 22621-41-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d21af16f59fe14ee5d46a31d8c3c75c200bc51ba&vid=d21af16f59fe14ee5d46a31d8c3c75c200bc51ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité