3-(Methylaminomethyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M2869-1G M2869-5G
TCIAM2869-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAM2869-1G TCIAM2869-5G
3-(Methylaminomethyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Methylaminomethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂
MW: 146,193 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD09731650
Numéro CAS: 90389-96-1
ONU: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcca499f996977ff833896cc9364205c3b343609&vid=98939480d66cbdf9419696275965e6cc77b62977&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité