4-Méthoxy-3-nitrobenzoate de methyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Methoxy-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-methoxy-3-nitrobenzoate
M2873-1G M2873-5G
TCIAM2873-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAM2873-1G TCIAM2873-5G
4-Méthoxy-3-nitrobenzoate de methyle ≥98.0% (par GC)
4-Méthoxy-3-nitrobenzoate de methyle
Formule: C₉H₉NO₅
MW: 211,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024213
Numéro CAS: 40757-20-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163ddd696b93d7656942df2380fbc75e9bab6cdf&vid=163ddd696b93d7656942df2380fbc75e9bab6cdf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité