4-(Methylthio)phenylacetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2874-1G M2874-5G
TCIAM2874-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAM2874-1G TCIAM2874-5G
4-(Methylthio)phenylacetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Methylthio)phenylacetic acid
Formule: C₉H₁₀O₂S
Numéro MDL: MFCD00192325
Numéro CAS: 16188-55-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité