2'-Methoxy-1'-acetonaphthone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2875-1G M2875-5G
TCIAM2875-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAM2875-1G TCIAM2875-5G
2'-Methoxy-1'-acetonaphthone ≥98.0% (par GC)
2'-Methoxy-1'-acetonaphthone
Formule: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Numéro MDL: MFCD11553477
Numéro CAS: 5672-94-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité