N,N'-Méthylènediacrylamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2877-500GEA 116 EUR InStock
TCIAM2877-500G TCIAM2877-25G
N,N'-Méthylènediacrylamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N'-Méthylènediacrylamide
Formule: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
MW: 154,17 g/mol
Point de fusion: 300°C
Numéro MDL: MFCD00008625
Numéro CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/56/28988856.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité