Methyl-6-fluorochromane-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 6-Fluorochroman-2-carboxylate, 6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid methyll ester, Methyl 6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylate, 6-Fluorochroman-2-carboxylic acid methyll ester
M2879-1G M2879-5G
TCIAM2879-1GEA 33 EUR InStock
TCIAM2879-1G TCIAM2879-5G
Methyl-6-fluorochromane-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-6-fluorochromane-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁FO₃
MW: 210,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD09701969
Numéro CAS: 874649-82-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité