methyl cyclobutanecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl cyclobutanecarboxylate
M2884-5G M2884-25G
TCIAM2884-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAM2884-5G TCIAM2884-25G
methyl cyclobutanecarboxylate ≥98.0% (par GC)
methyl cyclobutanecarboxylate
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,144 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD00095142
Numéro CAS: 765-85-5
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df9c444d870c7eb7ad0be5fd27cb487a8b46fea7&vid=7ddceb97c611f4601522ccb979413860f0b458db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité