4'-Methyl-4-pentylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Amyl-4'-methylbiphenyl, 4-Methyl-4'-pentyl-1,1'-biphenyl
M2885-1G M2885-5G
TCIAM2885-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAM2885-1G TCIAM2885-5G
4'-Methyl-4-pentylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4'-Methyl-4-pentylbiphenyl
Formule: C₁₈H₂₂
MW: 238,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD11053476
Numéro CAS: 64835-63-8
EINECS: 265-248-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a8a0b82c2f7f870eba16aeb43b411dc8e32eed5&vid=9a8a0b82c2f7f870eba16aeb43b411dc8e32eed5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité