(7-Methoxy-1-naphthyl)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2888-1G M2888-5G
TCIAM2888-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAM2888-1G TCIAM2888-5G
(7-Methoxy-1-naphthyl)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(7-Methoxy-1-naphthyl)acetic acid
Formule: C₁₃H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD12756806
Numéro CAS: 6836-22-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27be9e59116927cc6d8c161834e1ea96f3671346&vid=27be9e59116927cc6d8c161834e1ea96f3671346&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité