Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2889-1G M2889-5G
TCIAM2889-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAM2889-1G TCIAM2889-5G
Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 98°C
Numéro MDL: MFCD06203918
Numéro CAS: 35598-05-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30c32bc5eec9d8a3dd52759ae3d3168e4ce86a8f&vid=30c32bc5eec9d8a3dd52759ae3d3168e4ce86a8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 3.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité