2-Nitro-5-picoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Methyl-2-nitropyridine, 6-Nitro-3-picoline
M2890-1G M2890-5G
TCIAM2890-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAM2890-1G TCIAM2890-5G
2-Nitro-5-picoline ≥98.0% (par GC)
2-Nitro-5-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,1200 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234182
Numéro CAS: 1074-38-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité