2-Methyl-4-phenylthiazol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methyl-4-phenylthiazole
M2892-1G M2892-5G
TCIAM2892-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAM2892-1G TCIAM2892-5G
2-Methyl-4-phenylthiazol ≥98.0% (par GC)
2-Methyl-4-phenylthiazol
Formule: C₁₀H₉NS
MW: 175,25 g/mol
Point d'ébullition: 284°C
Numéro MDL: MFCD00489998
Numéro CAS: 1826-16-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=706d2bdd1b83ec60ff2cd62cff9c57b36c920a51&vid=706d2bdd1b83ec60ff2cd62cff9c57b36c920a51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité