3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-(4-Methoxyphenyl)pyrazole-4-carboxaldehyde
M2902-1G M2902-5G
TCIAM2902-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAM2902-1G TCIAM2902-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₂
MW: 202,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD01133696
Numéro CAS: 199682-73-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité