Methyl 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetate ≥97.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid methyl ester, Diclofenac methyl ester
M2903-200MG M2903-1G
TCIAM2903-200MGEA 68.2 EUR InStock
TCIAM2903-200MG TCIAM2903-1G
Methyl 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetate ≥97.0% (par GC, azote total)
Methyl 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetate
Formule: C₁₅H₁₃Cl₂NO₂
MW: 310,17 g/mol
Point de fusion: 102°C
Numéro MDL: MFCD08273811
Numéro CAS: 15307-78-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fb1a57f791952b249a47982e324201f07896b7&vid=69fb1a57f791952b249a47982e324201f07896b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité