3-Méthyl-1,2-cyclopentanedione (2-Hydroxy-3-méthylcyclopent-2-énone) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM2904-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAM2904-25G
3-Méthyl-1,2-cyclopentanedione (2-Hydroxy-3-méthylcyclopent-2-énone) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Méthyl-1,2-cyclopentanedione (2-Hydroxy-3-méthylcyclopent-2-énone)
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001417
Numéro CAS: 765-70-8
EINECS: 212-154-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité