Methyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate, 2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzoic acid methyll ester
M2905-1G M2905-5G
TCIAM2905-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAM2905-1G TCIAM2905-5G
Methyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,1605 g/mol
Numéro MDL: MFCD08543939
Numéro CAS: 61500-87-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bfc46d19b2faaa2ff299f0f43a4dbdcd70c7e48&vid=1bfc46d19b2faaa2ff299f0f43a4dbdcd70c7e48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité