(3-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Mesityl(m-tolyl)iodonium trifluoromethanesulphonate, Mesityl(m-tolyl)iodonium triflate
M2908-1G M2908-5G
TCIAM2908-1GEA 110 EUR InStock
TCIAM2908-1G TCIAM2908-5G
(3-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(3-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₇H₁₈F₃IO₃S
MW: 486,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD20264883
Numéro CAS: 197245-87-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a3fad440413d7f3ec26c4be487b868f7158bc1b&vid=0a3fad440413d7f3ec26c4be487b868f7158bc1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité