Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 5-Bromopyrimidine-2-carboxylate, 5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid methyll ester
M2910-1G M2910-200MG
TCIAM2910-1GEA 88 EUR InStock
TCIAM2910-1G TCIAM2910-200MG
Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate ≥98.0% (par GC)
Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Point de fusion: 149°C
Numéro MDL: MFCD11111606
Numéro CAS: 89581-38-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité