4-Methyl-3-nitrobenzyl alcohol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2916-5G M2916-25G
TCIAM2916-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAM2916-5G TCIAM2916-25G
4-Methyl-3-nitrobenzyl alcohol ≥96.0% (par GC)
4-Methyl-3-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₈H₉NO₃
Point d'ébullition: 195°C
Numéro MDL: MFCD00007177
Numéro CAS: 40870-59-5
EINECS: 250-120-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6dd8e7021dac15f22cf3384fffce5e2474f0ece&vid=b6dd8e7021dac15f22cf3384fffce5e2474f0ece&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité