Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Methoxypyrene ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M2919-1G M2919-5G
TCIAM2919-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAM2919-1G TCIAM2919-5G
1-Methoxypyrene ≥96.0% (par GC)
1-Methoxypyrene


Formule: C₁₇H₁₂O
MW: 232,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00127747
Numéro CAS: 34246-96-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2885ae83d745233d9a0b88e7b922b428a571fc2f&vid=2885ae83d745233d9a0b88e7b922b428a571fc2f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité