Dimethyl-3-thiaadipate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-[(2-Methoxy-2-oxoethyl)thio]propionate, Methyl 3-(Methoxycarbonylmethylthio)propionate, 3-[(2-Methoxy-2-oxoethyl)thio]propionic acid methyll ester, Dimethyl 3-Thiaadipate, 3-Thiaadipic acid dimethyl ester, 3-(Methoxycarbonylmethylthio)propionic acid methyll ester
M2922-1G M2922-5G
TCIAM2922-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAM2922-1G TCIAM2922-5G
Dimethyl-3-thiaadipate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl-3-thiaadipate
Formule: C₇H₁₂O₄S
MW: 192,24 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00043633
Numéro CAS: 7400-45-5
EINECS: 231-002-1
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11257fa23975f7cfd7ac91d4df513a49d32453a8&vid=6d6146de36e050b585b054aceb9fd9dd0e5181e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité