Methyl 3-Hydroxyphenylacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-(3-hydroxyphenyl)acetate, 3-Hydroxyphenylacetic acid methyl ester
M2925-1G M2925-5G
TCIAM2925-1GEA 44 EUR InStock
TCIAM2925-1G TCIAM2925-5G
Methyl 3-Hydroxyphenylacetate ≥98.0% (par GC)
Methyl 3-Hydroxyphenylacetate
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Numéro MDL: MFCD00017660
Numéro CAS: 42058-59-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=528aca908beea52b6bd633e2f340aeed088c14f2&vid=528aca908beea52b6bd633e2f340aeed088c14f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité