4-(2-Methoxyphenyl)butyric acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2926-1G M2926-5G
TCIAM2926-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAM2926-1G TCIAM2926-5G
4-(2-Methoxyphenyl)butyric acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-(2-Methoxyphenyl)butyric acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Point d'ébullition: 160°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00796491
Numéro CAS: 33209-75-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité