Methyl 2-Nitrophenyl sulphone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
M2927-1G M2927-5G
TCIAM2927-1GEA 103 EUR InStock
TCIAM2927-1G TCIAM2927-5G
Methyl 2-Nitrophenyl sulphone ≥98.0% (par GC)
Methyl 2-Nitrophenyl sulphone
Formule: C₇H₇NO₄S
MW: 201,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD12828669
Numéro CAS: 2976-34-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité