1-Methoxy-4-methylnaphthalene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2930-200MG M2930-1G
TCIAM2930-200MGEA 49.5 EUR InStock
TCIAM2930-200MG TCIAM2930-1G
1-Methoxy-4-methylnaphthalene ≥97.0% (par GC)
1-Methoxy-4-methylnaphthalene
Formule: C₁₂H₁₂O
MW: 172,23 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD00021472
Numéro CAS: 24821-54-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ddf505f1151ed71057aaad1435b8c1759a6270c&vid=5ddf505f1151ed71057aaad1435b8c1759a6270c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité