5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,5-Bis(cyanomethyl)toluene, 2,2'-(5-Methyl-1,3-phenylene)diacetonitrile
M2934-5G M2934-25G
TCIAM2934-5GEA 181 EUR InStock
TCIAM2934-5G TCIAM2934-25G
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile ≥98.0% (par GC)
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile
Formule: C₁₁H₁₀N₂
MW: 170,22 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Numéro MDL: MFCD07782113
Numéro CAS: 120511-74-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité