5-Methyl-2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)benzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2935-1G M2935-5G
TCIAM2935-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAM2935-1G TCIAM2935-5G
5-Methyl-2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)benzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Methyl-2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₉N₃O₂
MW: 203,197 g/mol
Numéro MDL: MFCD18382679
Numéro CAS: 956317-36-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=048085d9f7cf7fbeab2ca2c81bd8f8ef2e405966&vid=048085d9f7cf7fbeab2ca2c81bd8f8ef2e405966&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité