Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl 4-bromo-2-bromomethylbenzoate
M2941-200MG M2941-1G
TCIAM2941-200MGEA 36.3 EUR InStock
TCIAM2941-200MG TCIAM2941-1G
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate ≥97.0% (par GC)
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307,97 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04114319
Numéro CAS: 78471-43-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d45fb50079dd9888a4a757c2c95e35b78c4c75&vid=c4d45fb50079dd9888a4a757c2c95e35b78c4c75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité