Methyl 5-Chlorothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2942-1G M2942-5G
TCIAM2942-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAM2942-1G TCIAM2942-5G
Methyl 5-Chlorothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl 5-Chlorothiophene-2-carboxylate
Formule: C₆H₅ClO₂S
Point d'ébullition: 226°C
Point de fusion: 18°C
Numéro MDL: MFCD06203698
Numéro CAS: 35475-03-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité