3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 3-Methoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
M2943-1G M2943-5G
TCIAM2943-1GEA 105 EUR InStock
TCIAM2943-1G TCIAM2943-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD08056362
Numéro CAS: 871332-97-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebc42279fb6bba8e340129ef4cbcc4a29bcb6989&vid=ebc42279fb6bba8e340129ef4cbcc4a29bcb6989&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité