α,α,α-Trifluoro-m-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Trifluoromethyl)toulene, 3-Methylbenzotrifluoride
M2944-1G M2944-5G
TCIAM2944-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAM2944-1G TCIAM2944-5G
α,α,α-Trifluoro-m-xylène ≥98.0% (par GC)
α,α,α-Trifluoro-m-xylène
Formule: C₈H₇F₃
MW: 160,14 g/mol
Point d'éclair: 27°C
Numéro MDL: MFCD00190105
Numéro CAS: 401-79-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité