α,α,α-Trifluoro-p-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)toulene, 1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Methylbenzotrifluoride
M2945-5G M2945-25G
TCIAM2945-5GEA 97.9 EUR InStock
TCIAM2945-5G TCIAM2945-25G
α,α,α-Trifluoro-p-xylène ≥98.0% (par GC)
α,α,α-Trifluoro-p-xylène
Formule: C₈H₇F₃
MW: 160,14 g/mol
Point d'ébullition: 129°C
Point d'éclair: 27°C
Numéro MDL: MFCD00075476
Numéro CAS: 6140-17-6
EINECS: 228-124-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42a00e556a25f1c35e5ecedb93d788737a65f3fe&vid=289086366ac98480a11e1f818205f67a4b12d3be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité