4-Méthyl-2-phénylpyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Phenyl-4-picoline
M2952-1G M2952-200MG
TCIAM2952-1GEA 220 EUR InStock
TCIAM2952-1G TCIAM2952-200MG
4-Méthyl-2-phénylpyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Méthyl-2-phénylpyridine
Formule: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00087695
Numéro CAS: 3475-21-6
EINECS: 222-448-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
melting range max. 5.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité