Mupirocin ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-(((E)-4-((2S,3R,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-(((2S,3S)-3-((2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl)oxiran-2-yl)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3-methylbut-2-enoyl)oxy)nonanoic acid
M2955-25MG M2955-100MG
TCIAM2955-25MGEA 77 EUR InStock
TCIAM2955-25MG TCIAM2955-100MG
Mupirocin ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Mupirocin
Formule: C₂₆H₄₄O₉
MW: 500,629 g/mol
Point de fusion: 78°C
Numéro MDL: MFCD01711620
Numéro CAS: 12650-69-0
Merck Index: 14,06302
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94435663da246822abdc5c2c267bfec5e25c558d&vid=94435663da246822abdc5c2c267bfec5e25c558d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -21.0 deg (C=1,MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité