2-Methyl-5-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2957-1G M2957-5G
TCIAM2957-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAM2957-1G TCIAM2957-5G
2-Methyl-5-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
2-Methyl-5-nitrobenzaldehyde
Formule: C₈H₇NO₃
MW: 165,1500 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Numéro MDL: MFCD03840506
Numéro CAS: 16634-91-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c612f5441088a0f0451a1f5629a20da13bece4cf&vid=c612f5441088a0f0451a1f5629a20da13bece4cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité