Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 1-methylpiperidine-4-carboxylate
M2961-1G M2961-5G
TCIAM2961-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAM2961-1G TCIAM2961-5G
Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Point d'ébullition: 202°C
Numéro MDL: MFCD06658483
Numéro CAS: 1690-75-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08d2fa7f8bb4434fb3ab6e769fa4d6b84ba48374&vid=08d2fa7f8bb4434fb3ab6e769fa4d6b84ba48374&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Acid Value max. 3.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité