4-Methoxy-trans-stilbene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2964-1G M2964-5G
TCIAM2964-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAM2964-1G TCIAM2964-5G
4-Methoxy-trans-stilbene ≥98.0% (par GC)
4-Methoxy-trans-stilbene
Formule: C₁₅H₁₄O
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD00017178
Numéro CAS: 1694-19-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f0a915a979a5e895b2742fe926e8ac562e20f8c&vid=5f0a915a979a5e895b2742fe926e8ac562e20f8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité