4-Nitro-o-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methyl-4-nitrobenzonitrile, 4-Nitro-o-tolunitrile
M2965-1G M2965-5G
TCIAM2965-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAM2965-1G TCIAM2965-5G
4-Nitro-o-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Nitro-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095378
Numéro CAS: 89001-53-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3730d9ee5b6f4c560dfa3ffb64bd8c8e6481aaa&vid=c3730d9ee5b6f4c560dfa3ffb64bd8c8e6481aaa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité