Methyl-4-trifluoromethylbenzoylacetate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionoate, 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid methyll ester, Methyl 4-(Trifluoromethyl)benzoylacetate, 4-(Trifluoromethyl)benzoylacetic acid methyll ester, Methyl 3-oxo-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoate
M2966-1G M2966-5G
TCIAM2966-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAM2966-1G TCIAM2966-5G
Methyl-4-trifluoromethylbenzoylacetate ≥95.0% (par GC)
Methyl-4-trifluoromethylbenzoylacetate
Formule: C₁₁H₉F₃O₃
MW: 246,185 g/mol
Numéro MDL: MFCD00216521
Numéro CAS: 212755-76-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité