5-Méthyl-2-phénylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Phenyl-3-picoline
M2969-200MG M2969-1G
TCIAM2969-200MGEA 34.1 EUR InStock
TCIAM2969-200MG TCIAM2969-1G
5-Méthyl-2-phénylpyridine ≥98.0% (par GC)
5-Méthyl-2-phénylpyridine
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90128657a1e8261cb262fdfa4fdc2a6e088863bb&vid=90128657a1e8261cb262fdfa4fdc2a6e088863bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité