Methyl benzenesulphinate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2971-5G M2971-25G M2971-1G
TCIAM2971-5GEA 86.9 EUR InStock
TCIAM2971-5G TCIAM2971-25G TCIAM2971-1G
Methyl benzenesulphinate ≥98.0% (par GC)
Methyl benzenesulphinate
Formule: C₇H₈O₂S
MW: 156,21 g/mol
Point d'ébullition: 63°C
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00674051
Numéro CAS: 670-98-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d745d56dae9e79020bc2703b9a2593f824ca2699&vid=d745d56dae9e79020bc2703b9a2593f824ca2699&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité